301248
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
95%
Sinônimo(s):
TDA-1, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4486 (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
chave InChI
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions
- as cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
- as phase-transfer catalyst in synthesis of 1,3-dideaza-2′-deoxyadenosine and related benzimidazole 2′-deoxyribonucleosides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
323.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
162 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?