Documentos Principais
689556
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methyl-undecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
mPEG acid (n=11)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H52O14
Peso molecular:
588.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (oligomer purity)
Formulário
chunks
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O14/c1-29-4-5-31-8-9-33-12-13-35-16-17-37-20-21-39-24-25-40-23-22-38-19-18-36-15-14-34-11-10-32-7-6-30-3-2-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
chave InChI
JMAKFNFKUHXFBH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.