P1709
Peroxidase, Maleimide Activated from horseradish
lyophilized powder, >200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Maleimide activated HRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
horseradish
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
>200 units/mg protein
composição
Protein, ~50% E1%/403
Extensão da rotulagem
1-3 mol maleimide per mol protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Instructions for use included. In a study on horseradish peroxidase, the Maleimide compounds succinimidyl 4-maleimidobutyrate and succinimidyl 6-maleimidohexanoate have been shown to be the most effective in the conjugation of Fab′ to horseradish peroxidase. This enzyme has also been used in a study to investigate the effectiveness in staining a mitochondrial protein, lipoamide dehydrogenase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.