Documentos Principais
SML0819
Sigma-Aldrich
Bisdionin C
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1′-(1,3-Propanediyl)bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,1′-Trimethylenedi-theobromine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N8O4
Número CAS:
Peso molecular:
400.39
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor.
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor. Bisdionin C also potently inhibits bacterial AfChiB1 chitinase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)