Documentos Principais
MABN153
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-HuC/HuD, clone 15A7.1
clone 15A7.1, from mouse
Sinônimo(s):
ELAV-like protein 3, Hu-antigen C, HuC, Paraneoplastic cerebellar degeneration-associated antigen, Paraneoplastic limbic encephalitis antigen 21, ELAV-like protein 4, Hu-antigen D, HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15A7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELAVL4(1996)
Descrição geral
As proteínas Hu são proteínas de ligação ao RNA neuronais semelhantes ao sistema visual anormal letal embrionário de mamíferos (ELAV) que contêm três motivos de reconhecimento do RNA. A proteína de ligação ao RNA HuC promove o desenvolvimento neuronal no sistema nervoso central e periférico. Os anticorpos HuC são usados como marcadores para neurônios em desenvolvimento. A HuD pode desempenhar um papel no processamento de RNA específico para neurônios, e pode estar envolvida na manutenção do estado proliferativo das células.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à HuC/HuD humana.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:2.000 de um lote representativo detectou HuC/HuD em tecidos do cérebro humano e do hipocampo de ratos.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo HuC/HuD é validado para uso em WB e IHQ para a detecção da proteína HuC/HuD.
Subcategoria de pesquisa
Sinalização do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebral humano.
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou HuC/HuD em 200 µg de lisado de tecido cerebral humano.
Descrição-alvo
aproximadamente 40 kDa observado. Pode surgir uma banda não caracterizada em aproximadamente 45 kDa em alguns lisados.
forma física
Formato: Purificado
IgG2aκ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido cerebral humano
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaxing Gui et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(1), 151-164 (2019-07-06)
The 18 kDa translocator protein (TSPO) is a widely used target for microglial PET imaging radioligands, but its expression in post-mortem normal and diseased human brain is not well described. We aimed at characterizing the TSPO expression in human control