924016
Silver bromide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
432 °C (lit.)
densidade
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)