Key Documents
654981
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BiBr3
Número CAS:
Peso molecular:
448.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.998% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6