Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
AB1554
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor do fator de crescimento nervoso, p75
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGFR(4804)
Descrição geral
Receptor do fator de crescimento nervoso p75 (UniProt: Q9Z0W1; também conhecido como membro da superfamília do receptor do fator de necrose tumoral 16, receptor de neurotrofina de baixa afinidade p75NTR, receptor do fator de crescimento nervoso de baixa afinidade, receptor NGF, CD271), é codificado pelo gene Ngfr (também conhecido como Tnfrsf16) em espécies murinas. O Receptor do fator de crescimento nervoso p75 é uma proteína de membrana homodimérica tipo I de passagem única que pode servir como um receptor de baixa afinidade para NGF, BDNF, NT-3 e NT-4. É sintetizado com um peptídeo sinal (aa 1-21), que é posteriormente clivado na forma madura. Possui um domínio extracelular (aa 22-246), um domínio transmembranar (aa 247-265) e um domínio citoplasmático (aa 266-417). Sua expressão oscila de maneira circadiana no núcleo supraquiasmático (SCN) do cérebro e no fígado e a expressão é observada em níveis mais elevados durante o período de luz e mais baixos durante o período de escuridão. Dependendo do estágio de desenvolvimento, do tipo de célula, e se elas estão não ligadas ou ligadas ao ligante, e do tipo de ligante, o p75 pode ativar a apoptose ou a sobrevivência. Durante o desenvolvimento, ele sinaliza a apoptose para eliminar neurônios desnecessários. Seu domínio de morte está localizado nos aminoácidos 346-411, que é responsável por sua interação com a proteína 9 de ligação a RAN (RANBP9). A ligação da neurotrofina ao p75 pode ativar a via da MAP quinase, levando à sobrevivência celular ou apoptose, dependendo do tipo de célula ou tipo de ligante.
Especificidade
Foi relatado que este anticorpo não reconhece p75 de rato por Western blot. Consulte MAB365 para o anticorpo reativo de rato usando Western blot.
Receptor do fator de crescimento nervoso p75 (receptor de neurotrofina p75, receptor de neurotrofina de baixa afinidade), domínio extracelular.
Imunogênio
Epítopo: extracelular
Fragmento extracelular p75 do receptor NGF de camundongo recombinante.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imunoprecipitação:
diluição de 1:500 - 1:5000 deste anticorpo imunoprecipitado receptor NGF p75 de 10 µg do lisado de células.
Imuno-histoquímica (parafina):
As diluições de 1:50 e 1:300 de um lote anterior detectaram o receptor de NGF p75 usando detecção IHC-Select com HRP-DAB.
Imunocitoquímica:
Uma diluição 1:500 de um lote anterior detectou o receptor p75 de NGF em células PC12 de rato.
O anticorpo antirreceptor do fator de crescimento nervoso, p75 é um anticorpo contra o Receptor do Fator de Crescimento Nervoso para uso em IC, IH(P),WB e IP.
Subcategoria de pesquisa
Neuroquímica & Neurotrofina
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imunoprecipitação em lisados ​​de células PC12.
Imunoprecipitação (IP): A diluição de 1:500 - 1:5000 deste anticorpo imunoprecipitou o receptor de NGF p75 a partir de 10 µg de lisado de células PC12.
Descrição-alvo
44,7 kDa
Ligação
Substitui: 04-1111
forma física
Não purificado
Soro policlonal de coelho contendo 0,05% de NaN3.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Células PC12 de ratos.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Marie-Justine Guerquin et al.
Developmental biology, 346(2), 320-330 (2010-08-17)
In mammals, early fetal germ cells are unique in their ability to initiate the spermatogenesis or oogenesis programs dependent of their somatic environment. In mice, female germ cells enter into meiosis at 13.5 dpc whereas in the male, germ cells
Mesenchymal stem cells and neural crest stem cells from adult bone marrow: characterization of their surprising similarities and differences.
Wislet-Gendebien, Sabine, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 69, 2593-2608 (2012)
Tobias B Kurth et al.
Arthritis and rheumatism, 63(5), 1289-1300 (2011-05-04)
We previously reported that human synovium contains cells that, after culture expansion, display properties of mesenchymal stem cells (MSCs). The objective of this study was to identify MSCs in native synovium in vivo. To identify stem cells in the synovium
G Gudiño-Cabrera et al.
Glia, 30(1), 49-63 (2000-03-01)
Olfactory ensheathing cells (OECs) share properties with astrocytes and Schwann cells. This study was designed to test the hypothesis that glia with properties similar to those exhibited by OECs might be present in brain areas other than the olfactory bulb.
Smooth-muscle-specific expression of neurotrophin-3 in mouse embryonic and neonatal gastrointestinal tract.
Fox EA, McAdams J
Cell and Tissue Research null