N3908
Anti-Nerve Growth Factor Receptor (NGFR p75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
NGFR Antibody - Anti-Nerve Growth Factor Receptor (NGFR p75) antibody produced in rabbit, Ngfr Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat
validação aprimorada
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10,000 using rat brain
indirect immunofluorescence: 1:500 using NGF-treated PC12 cells
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using whole cell extract of NGF-treated PC12 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ngfr(24596)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?