N5788
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-LNGFR, Anti-Ngfr, Anti-Tnfrsf16, Anti-p75
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ngfr(18053)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 recognizes mouse NGF R.
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?