577801
Anti-Tau Mouse mAb (TAU-5)
liquid, clone TAU-5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Tau antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TAU-5, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human, sheep, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecipitation (10 µg per 200-500 µg cell lysate)
Paraffin Sections (1-2 µg/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Rapoport, M., eta al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 6364.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1