MABN162
Anti-Tau, a.a. 210-241 Antibody, clone Tau-5
clone TAU-5, from mouse
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TAU-5, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody recognized Tau in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Rat cortex tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2