MABN2472
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, 2A1-2E1
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tau Antibody, clone 2A1-2E1, clone 2A1-2E1, from mouse
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A1-2E1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Tau in Immunohistochemistry applications (Ishigaki, S., et. al. (2017). Cell Rep. 18(5):1118-1131).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Tau in human Tau-441 recombinant protein lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1