P4247
Anti-Potassium Channel Kv1.3 (extracellular)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Kcna3, Anti-Voltage-gated Potassium Channel KV1.3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 0.5-5 μg/test using Jurkat T-cells
western blot: 1:200-1:500 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3