P9107
Anti-Potassium Channel Kv1.3 (Charybdotoxin-Sensitive Voltage-Dependent Potassium Channel, HLK3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:50 using cells permeabilized with 0.2% Triton X-100
western blot (chemiluminescent): 1:100
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?