S4936
Anti-Sodium Channel, Brain Type I (α subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BI, Anti-SP11I, Anti-Scna1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using rat brain section
western blot: 1:200 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Scn1a(20265)
rat ... Scn1a(81574)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges