MABN41
Anti-Sodium channel Nav1.7 Antibody, clone N68/6
clone N68/6, from mouse
Sinônimo(s):
sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit, Sodium channel protein type IX subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7, Peripheral sodium channel 1, sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide, Nav1.7, sodium
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N68/6, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Nav1.7 in rat cerebellum tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat cerebellum tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1