ABN2178
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tau (TauC4 Antibody, 354-369), serum, from rabbit
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected Tau (TauC4, 354-369) in Immunogold negative-stain Electron Microscopy applications (Fitzpatrick, A.W.P., et. al. (2017) Nature. 547(7662):185-190).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected TauC4 region in full length recombinant human tau (human 4R1N).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade