MAB5320
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7B12.2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Synuclein α Antibody, clone 7B12.2, culture supernatant, clone 7B12.2, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7B12.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Lane 1: Recombinant human alpha synuclein
Lane 2: Recombinant human beta synuclein
Lane 3: Recombinant human gamma synuclein
Immunohistochemistry (frozen sections): 1:250-1:500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1