MAB5384-I
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 132.38
clone 132.38, from mouse
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, HSN tumor-specific antigen, NG2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
132.38, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in rat brain frozen sections, post-fixed in ethanol.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan in NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2