MAB5520
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1
ascites fluid, clone 7.1, Chemicon®
Sinônimo(s):
NG2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
Especificidade
MAB5520 reacts with only neoplastic leukocytes with specific association with chromosome 11q23 translocations involving the MLL gene. It has a very high specificity for t(4;11) or t(11;19) translocations. The antibody shows no reactivity with normal marrow hematopoietic cells, peripheral blld leukocytes, red blood cells or platelets. Leukemic cells lines KG1, KG1a, HRL, Jurkat, K562, Raji, HL-60, U937, Daudi, Nalm6 and CEM are negative. However MAB5520 does react with a variety of cell lines of nonhematopoietic origin, including HeLa cells.
Imunogênio
Aplicação
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1