MAB2030
Anti-Chondroitin 4 Sulfate Antibody, clone BE-123
ascites fluid, clone BE-123, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-CSPG4A, Anti-HMW-MAA, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BE-123, monoclonal
reatividade de espécies
human, canine, rat, sheep, bovine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
RIA at 1:50-1:6,400.
Immunohistochemistry: This antibody only reacts with digested material. Fixed tissue must be digested with chondroitinase ABC (Sigma).
The Reference 23757342 should be indicated for IHC. (Reine, TM., et al., PubMed ID: 23757342)
Western Blot: 1:1000-1:4000 using ECL detection method. Chondroitinase ABC treatment of lysate sample is helpful.
In any alkali buffer, e.g. Tris or acetate (50mM or 100mM) pH 7.4-7.6. Make a stock solution by diluting one vial of Sigma Chondroitinase A, B, C, (5 units/vial) in 100 µL . For use, dilute stock 10-fold into the buffer of choice. Use at a ratio of 50-100mg of proteoglycan per 5 units of enzyme. On fixed cells, dilute in Tris acetate and on non-fixed cellsy dilute 10-25 fold in DMEM.
Poole, C.A., et al., J. Histochem. Cytochem. 1991. 39:1175-1187.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1