ABN1698
Anti-Aspa/Nur7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Aspartoacylase, Aminoacylase-2, ACY-2, Aspa/Nur7, Anti-Aspartoacylase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASPA(443)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Aspa/Nur7 in the cytosol, but not myelin, fraction from rat brain tissue homogenate (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Aspa/Nur7 expression pattern in various regions of rat forebrain, including corpus callosum, cerebral cortex, hippocampal commissure (hc), fimbria, and anterior commissure (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected similar Aspa/Nur7 expression pattern as CC1 in various regions of rat forebrain, including the Purkinjie & axonal fiber layers of cerebellum, corpus callosum, as well as layer 2 of primary somatosensory cortex (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Aspa/Nur7 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1