MAB2029
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 9.2.27
Sinônimo(s):
Anti-CSPG4A, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 9.2.27, clone 9.2.27, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9.2.27, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoelectron microscopy (Bumoi et al., 1984)
Immunoprecipitation: 1μg/10E6 cells (Bumoi et al., 1984; Morgan et al., 1981)
FACS analysis: 1-2μg/10E6 cells
Functional block of melanoma cell spreading (Morgan et al., 1981), glioma cell proliferation3 and tumor growth in nude mice (Morgan et al., 1981; Schrappe et al., 1992).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2