AB5320B
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Biotin Conjugate Antibody
from rabbit, biotin conjugate
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descrição geral
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in cryosections of rat cortex tissue.
Descrição-alvo
Nota de análise
Cryosections of rat cortex tissue
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2