Documentos Principais
AB1031
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Cartilage-specific proteoglycan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, aggrecan 1 (chondroitin sulfate proteoglycan 1, large aggregating proteoglycan, antigen identified by monoclonal antibody A0122), aggrecan proteoglycan, aggrecan
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antiagrecano, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Agregando proteoglicano de sulfato de condroitina ou agrecan, é um dos proteoglicanos mais estudados. Muitos monômeros individuais de agrecano se ligam ao ácido hialurônico para formar um agregado, o monômero é conhecido como agrecano. Os agregados são compostos por até 100 monômeros ligados a uma única cadeia de ácido hialurônico. O alto teor de cadeias polissacarídicas carregadas negativamente contribui para o inchaço osmótico da cartilagem e em combinação com fibras de colágeno intactas resulta na resistência da cartilagem articular às forças de compressão e alta resistência à tração. O agrecano é abundante na cartilagem articular e compromete 10% do seu peso seco.
Especificidade
AB1031 é específico para agrecano de camundongo; outras espécies não foram testadas.
Espera-se que haja reação cruzada com humanos e ratos.
Imunogênio
Proteína de fusão GST contendo aminoácidos 1177-1326 de agrecano de camundongo.
Aplicação
Anticorpo anti-agrecano é um anticorpo contra agrecano para uso em IF, IH(P), IP & WB.
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Imunohistoquímica (parafina):
Um lote anterior deste anticorpo foi usado a 10 μg/ml. Consulte a nota no Protocolo sobre tratamentos com Triton X-100.
Imunoprecipitação:
Um lote anterior deste anticorpo foi utilizado a 5 μg/500 μl de extrato de membrana celular em PBS com inibidores e >0,5% de triton X-100.
Subcategoria de pesquisa
Proteínas de MEC
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de western blot:
A diluição de 1:500 deste lote detectou AGRECANO em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
forma física
Anticorpo purificado por afinidade com antígeno policlonal de coelho em PBS. O anti-GST não foi adsorvido. Líquido.
Nota: O agrecano está presente na cartilagem articular, cérebro, coração e outros tecidos.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Cartilagem, do tubo neural e do tecido cerebral.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Chondrogenic differentiation on perlecan domain I, collagen II, and bone morphogenetic protein-2-based matrices.
Yang, W; Gomes, RR; Brown, AJ; Burdett, AR; Alicknavitch, M; Farach-Carson, MC; Carson, DD
Tissue Engineering null
Schwann cell migration is integrin-dependent and inhibited by astrocyte-produced aggrecan.
Afshari FT, Kwok JC, White L, Fawcett JW
Glia null
Keratan sulfate suppresses cartilage damage and ameliorates inflammation in an experimental mice arthritis model.
Hayashi M, Kadomatsu K, Ishiguro N
Biochemical and biophysical research communications null
Formation of perineuronal nets in organotypic mouse brain slice cultures is independent of neuronal glutamatergic activity.
Sabrina Reimers, Maike Hartlage-Rubsamen, Gert Bruckner, Steffen Rossner
The European Journal of Neuroscience null
Distinct spatio-temporal extracellular matrix accumulation within demyelinated spinal cord lesions in Theiler's murine encephalomyelitis.
Verena Haist,Reiner Ulrich,Arno Kalkuhl,Ulrich Deschl,Wolfgang Baumgartner
Brain Pathology null