MABT83
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, 6B4
Sinônimo(s):
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Aggrecan core protein 2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Aggrecan Antibody, clone 6B4, clone 6B4, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B4, monoclonal
reatividade de espécies
bovine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in human chartilage tissue (Williams, R., et al. (2010). PLoS One. 5(10):e13246.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Aggrecan in 10 µg of purified protein from bovine tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A1D1 purified protein from bovine tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1