MABT153
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, 4D7.1
Sinônimo(s):
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Aggrecan Antibody (full length), clone 4D7.1, clone 4D7.1, 1 mg/mL, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Aggrecan (full length) in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1