MAB5284
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Cat-301
Sinônimo(s):
CSPG
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, Brain (core protein), clone Cat-301, clone Cat-301, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Cat-301, monoclonal
reatividade de espécies
primate, human, rat, gerbil, feline, hamster, guinea pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
The name derives from the name of the monoclonal antibody originally used to identified by its expression, which was detected immunocytochemicaly
Disruption of the normal patterns of neuronal activity during the critical early postnatal period by physical or biochemical means results in a large and irreversible reduction in levels of CAT-301. Similar intervention in mature animals has no effect
CAT-301 is related to aggrecan from articular cartilage. The CAT-301 antibody immunoreacts with aggrecan, and the chondroitinase treated aggrecan and CAT-301 both have apparent sizes of 550kDa. However CAT- 301 is not glycosylated by keratan sulphate, as aggrecan is.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry
Immunoblot
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2