MAB2035
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, MK-302
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Chondroitin 6 Sulfate Antibody, clone MK-302, ascites fluid, clone MK-302, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MK-302, monoclonal
reatividade de espécies
canine, sheep, rat, rabbit, mouse, bovine, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
RIA at 1:100-1:200.
Chondroitinase ABC digestion prior to antibody reaction is required for antibody reactivity. {0.5U/mL in 100mM Tris-HCL, 30 minutes room temperature} A dramatic proteolytic digestion of the core protein (e.g. with papain or pronase) significantly reduces the antibody reactivity.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1