AB1032
Anti-Versican Antibody, a.a. 535-598 of mouse versican
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
GAG alpha Domain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCAN(1462)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: 0.5 μg/mL
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Immunohistochemistry Positive control: surrounding cartilage, neural tube / brainWestern blotting positive control: newborn mouse brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2