AB1033
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
GAG beta Domain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Versican Antibody, a.a. 1360-1439 of mouse versican, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: 0.5 μg/mL
Immunoprecipitation:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Immunohistochemistry Positive control: surrounding cartilageWestern blotting positive control: total 13 day mouse embryo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2