Documentos Principais
518352
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol, polymer-bound
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
DHP resin, Ellman′s DHP resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensão da rotulagem
~0.7 mmol/g loading
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C3CC(COCc4ccccc4)OC=C3
chave InChI
NZNILWSVTWMRHZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
518352-5G4061833372821
518352-1G
518352-25G