8.55079
DHP HM resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-yl-methoxymethyl polystyrene (100-200 mesh), Ellman′s dihydropyran resin
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] L. A. Thompson & J. A. Ellman (1994) Tetrahedron Lett., 35, 9333.
[2] O. B. Wallace (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4939.
[3] G. Liu & J. A. Ellman (1995) J. Org. Chem., 60, 7712.
[4] E. K. Kick & J. A. Ellman (1995) J. Med. Chem., 38, 1427.
[5] J. S. Koh & J. A. Ellman (1996) J. Org. Chem., 61, 4494.
[6] J. Cossy, et al. (2000) Synlett, 3, 409.
[7] M. Ramaseshan, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 615.
[8] M. Ramaseshan, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 4743.
[9] A. Bianco, et al. (2000) J. Org. Chem., 65, 2179.
[10] M. Steger, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 2537.
[11] A. Dahlgren, et al. (2003) Bioorg. Med.Chem. Lett., 11, 827.
[12] W. H. Pearson & R. B. Clark (1997) Tetrahedron Lett., 38, 7669.
[13] D. A. Nugiel, et al. (1997) J. Org. Chem., 62, 201.
[14] A. L. Smith, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 8317.
[15] S.-E. Yoo, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 1203.
[16] J. Beythien (Merck Biociences AG), personal communication.
[17] M. R. Tremblay, et al. (1999) Bioorg. Med . Chem. Lett., 9, 2827.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Gly-ol loaded resin): 0.70 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1