Key Documents
8.14330
Sigma-Aldrich
Pyridinium 4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Pyridinium 4-toluenesulfonate
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4SO3H · C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
251.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
246-002-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
crystals
pf
116-120 °C (dry substance)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
chave InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2