05-321MG
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Clone 4G10 Anti-Phosphotyrosine, Phosphotyrosine Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells (Cohen, B., 1990; Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Descrição-alvo
forma física
IgG2bκ mouse monoclonal antibody produced in vitro by mouse-mouse hybridoma 4G10 (FOX-NY [NS-1 derivative] myeloma x spleen cells).
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2