05-947
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone PY20
clone PY20, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (common species)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Recommended by an independent laboratory to immunoprecipitate tyrosine phosphorylated proteins.
ELISA:
Recommended by an independent laboratory.
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in RIPA lysates EGFtreated human A431 carcinoma cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
NOTE: DO NOT FREEZE.
For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C. Save the supernatant for application.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1