MAB5384A4
Anti-NG2 Antibody, clone 132.39, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone 132.39, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, HSN tumor-specific antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
132.39, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat oligodendrocyte precursor cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2