Documentos Principais
8.20978
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Diphenyl ether, Phenyl ether, Diphenyl oxide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2O
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
202-981-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.05 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
610 °C
potência
2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-1.5 % (v/v)
pb
259 °C/1013 hPa
pf
24-27 °C
temperatura de transição
flash point 115 °C
solubilidade
0.018 g/L
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7