Documentos Principais
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
Sinônimo(s):
Biphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-163-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
570 °C
potência
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.7-3.4 % (v/v)
p.e.
255 °C/1013 hPa
pf
68-70 °C
temperatura de transição
flash point 113 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cafeína Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sigma-Aldrich
C1778
Cafeína
Cafeína powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Cafeína