213748
1,2-Hexadecanediol
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxyhexadecane, 1,2-Hexadecylene glycol, 2-Hydroxycetyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
pf
68-72 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C16H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17/h16-18H,2-15H2,1H3
chave InChI
BTOOAFQCTJZDRC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Au-Fe3O4 hetero-dimers
- iron pyrite nanocrystals
- monodisperse iron platinum nanoparticles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
361.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
183 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.