260290
1,2-Tetradecanediol
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxytetradecane, 1,2-Tetradecylene glycol, Myristyl glycol, n-Tetradecane-1,2-diol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
powder
pf
62-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15/h14-16H,2-13H2,1H3
chave InChI
DWANEFRJKWXRSG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.