Documentos Principais
260320
Sigma-Aldrich
1,2-Decanediol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
174.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
255 °C (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3
chave InChI
YSRSBDQINUMTIF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Anisha Viswanathan et al.
European journal of pharmacology, 837, 105-116 (2018-09-05)
Glioblastoma remains the most common and aggressive type of malignant brain tumor among adults thus, considerable attention has been given to discovery of novel anti-tumor drugs for its treatment. This study reports the synthesis of a series of twelve novel