C95803
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
99%
Sinônimo(s):
1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
crystals
pf
158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A reactant to synthesize lithium coordination polymer by treating with lithium carbonate.
- A ligand to prepare various lanthanide metal-organic frameworks (LnMOFs) via a solvothermal method. Eu+3 based MOF is applicable as a selective chemical sensor for detecting CH3OH due to its high luminescence quantum yield.
It can also be used as a starting material in the synthesis of carboplatin (cis-diammine(1,1-cyclobutanedicarboxyl-ate)platinum(II)).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?