Key Documents
28682
Sigma-Aldrich
cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
144.13
Beilstein:
2047669
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
solid
pf
133-139 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
chave InChI
SUSAGCZZQKACKE-ZXZARUISSA-N
Descrição geral
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)