Key Documents
728098
Sigma-Aldrich
cis-Cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Beilstein:
2049007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
crystals
pf
132-136 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
chave InChI
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3