Documentos Principais
115274
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
95%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
245.03
Beilstein:
2616163
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
295-297 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)