Documentos Principais
SIK2103-10
Sigma-Aldrich
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(cc(cc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)