ABS2231
Anti-phospho RyR2 (Ser2808)
Sinônimo(s):
RYR-2, RyR2, hRYR-2, Cardiac muscle ryanodine receptor, Cardiac muscle ryanodine receptor-calcium release channel, Type 2 ryanodine receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 564.57 kDa
observed mol wt ~565 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rabbit
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal cytoplasmic domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2808)
Informações sobre genes
human ... RYR2(55193)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in rabbit skeleton muscle microsomal preparation.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:300 dilution of this antibody detected RyR2 phosphorylated on serine 2808 in rabbit skeleton muscle microsomal preparations, but not in microsomes treated with protein phosphatase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1