AB153-I
Anti-Fluorescent Gold Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Fluorescent Marker
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Fluorescent Gold in fixed frozen Fluorescent Gold treated rat cerebral cortex tissues.
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1